Learn More
3’-Nitropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
59.50€ - 733.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17408-16-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.175 |
Numéro MDL | MFCD00051516 |
Clé InChI | VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one |
CID PubChem | 87096 |
Nom IUPAC | 1-(3-nitrophényl)propan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11461938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14554.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11471938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14554.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11481938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14554.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
17408-16-1 | |
179.175 | |
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N | |
87096 | |
CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] |
C9H9NO3 | |
MFCD00051516 | |
3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one | |
1-(3-nitrophényl)propan-1-one |
Spécification
3'-Nitropropiophenone | |
99°C to 102°C | |
MFCD00051516 | |
3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one | |
CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-] | |
179.175 | |
179.18 |
17408-16-1 | |
C9H9NO3 | |
1954069 | |
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-nitrophényl)propan-1-one | |
87096 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 241-435-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante