Learn More
3’-Nitropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3'-Nitropropiophenone |
| Point de fusion | 99°C to 102°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1954069 |
| Poids de la formule | 179.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction