Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 3 ml
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
63.78€ - 195.00€
Spécification
Autoclavable | Non |
---|---|
Contenance du bulbe (métrique) | 7 ml |
Calibré | Non |
Certifications/Conformité | Marquage CE |
Diamètre (métrique) externe | 7,5 mm |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16404999
|
Wheaton™
711116 |
Sachet en vrac |
195.00€
3000 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16465009
|
Wheaton™
726128 |
Emballage individuel |
63.78€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16484999
|
Wheaton™
711118S/10 |
10/boîte |
127.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16494999
|
Wheaton™
711118S/20 |
20/boîte |
146.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour le transfert de liquides
- Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Non | |
Non | |
7,5 mm | |
PEBD | |
Oui | |
Ampoule | |
160 mm |
7 ml | |
Marquage CE | |
160 x 7,5 mm | |
47,6 μl | |
Moulée | |
3 ml | |
Oui |