Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 3 ml
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
Marque: Wheaton™ 711118S/10
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Description
- Pour le transfert de liquides
- Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Non | |
Non | |
7,5 mm | |
PEBD | |
47,6 μl | |
Moulée | |
10/boîte | |
160 mm |
7 ml | |
Marquage CE | |
160 x 7,5 mm | |
Stérile | |
Oui | |
Ampoule | |
3 ml | |
Oui |