Learn More
3-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
18.20€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150-19-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
Numéro MDL | MFCD00002267 |
Clé InChI | ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol |
CID PubChem | 9007 |
ChEBI | CHEBI:52678 |
Nom IUPAC | 3-méthoxyphénol |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10471173
|
Thermo Scientific Acros
161060050 |
5 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10783144
|
Thermo Scientific Acros
161060250 |
25 mL | Flacon en verre |
34.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10275490
|
Thermo Scientific Acros
161061000 |
100 mL | Flacon en verre |
66.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10468350
|
Thermo Scientific Acros
161065000 |
500 mL | Flacon en verre |
229.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
150-19-6 | |
124.14 | |
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N | |
9007 | |
3-méthoxyphénol |
C7H8O2 | |
MFCD00002267 | |
m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol | |
CHEBI:52678 | |
COC1=CC=CC(=C1)O |
Spécification
3-Methoxyphenol | |
96.0 | |
-17.0°C | |
1.1450g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
CH3OC6H4OH | |
MFCD00002267 | |
13,181 | |
m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol | |
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthoxyphénol | |
9007 | |
124.14 | |
Liquide |
150-19-6 | |
100.0 | |
Marron à rose-rouge | |
244.0°C | |
Authentic | |
C7H8O2 | |
1.5510 to 1.5530 | |
06, 813 | |
1.145 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
COC1=CC=CC(=C1)O | |
124.14 | |
CHEBI:52678 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Toxic in contact with skin.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doc
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-754-6
- 3-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.