Learn More
3-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10468350
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-19-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002267
Clé InChI ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
CID PubChem 9007
ChEBI CHEBI:52678
Nom IUPAC 3-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -17.0°C
Couleur Marron à rose-rouge
Densité 1.1450g/mL
Point d’ébullition 244.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4OH
Indice de réfraction 1.5510 to 1.5530
Quantité 500 mL
Beilstein 06, 813
Fieser 13,181
Gravité spécifique 1.145
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxyphenol
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.