Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
31.96€ - 244.22€
Identifiants chimiques
CAS | 4420-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16O3SSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.336 |
Numéro MDL | MFCD00004901 |
Clé InChI | UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810 |
CID PubChem | 20473 |
Nom IUPAC | 3-triméthoxysilylpropane-1-thiol |
SMILES | CO[Si](CCCS)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23726.14 |
25 g |
31.96€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23726.22 |
100 g |
71.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23726.36 |
500 g |
244.22€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (3-mercaptopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme molécule de coiffage pour les nanocristaux de sulfure de cadmium. Il est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à parois multiples et d’une électrode d’or bicouche modifiée. Il agit en tant que molécule liante utilisée dans la préparation de multicouches d’or et comme adhésif moléculaire dans la fabrication d’électrodes d’or déposées par la vapeur sur des substrats de verre. Il est également utilisé comme précurseur de la silice.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éthanol, l’isopropanol, l’acétone, le benzène, le toluène et le xylène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools et l’eau. Se décompose dans l’eau.
Identifiants chimiques
4420-74-0 | |
196.336 | |
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N | |
20473 | |
CO[Si](CCCS)(OC)OC |
C6H16O3SSi | |
MFCD00004901 | |
trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810 | |
3-triméthoxysilylpropane-1-thiol |
Spécification
213°C to 215°C | |
<-50°C | |
C6H16O3SSi | |
MFCD00004901 | |
2038119 | |
trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810 | |
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N | |
3-triméthoxysilylpropane-1-thiol | |
20473 | |
95% | |
Air and moisture sensitive |
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane | |
4420-74-0 | |
(CH3O)3Si(CH2)3SH | |
UN3082 | |
96°C (204°F) | |
Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene. | |
CO[Si](CCCS)(OC)OC | |
196.336 | |
196.34 | |
1.443 | |
1.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-588-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ7800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane