Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (3-mercaptopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme molécule de coiffage pour les nanocristaux de sulfure de cadmium. Il est utilisé dans la préparation de nanotubes de carbone à parois multiples et d’une électrode d’or bicouche modifiée. Il agit en tant que molécule liante utilisée dans la préparation de multicouches d’or et comme adhésif moléculaire dans la fabrication d’électrodes d’or déposées par la vapeur sur des substrats de verre. Il est également utilisé comme précurseur de la silice.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éthanol, l’isopropanol, l’acétone, le benzène, le toluène et le xylène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools et l’eau. Se décompose dans l’eau.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 213°C to 215°C |
Nom chimique ou matériau | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane |
Point de fusion | <-50°C |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | (CH3O)3Si(CH2)3SH |
Numéro UN | UN3082 |
Beilstein | 2038119 |
Point d’éclair | 96°C (204°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene. |
Poids de la formule | 196.34 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y20J008 | Certificat d’analyse | 05/12/2023 | B23726.22,B23726.14,B23726.36 |
S20J087 | Certificat d’analyse | 28/06/2023 | B23726,B23726.22,B23726.14,B23726.36 |
10237874 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | B23726.22,B23726.14,B23726.36 |
Y19H065 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | B23726.22,B23726.14,B23726.36 |
Y19H061 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | B23726.22,B23726.14,B23726.36 |
Sécurité et traitement
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane