Learn More
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10774051
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10774051
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10774051
Marque: Thermo Scientific Acros 120981000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-06-9
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002506
Clé InChI IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoovaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7420
ChEBI CHEBI:30764
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 201.0°C to 204.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 134
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0429064 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2023 Catalog Number120981000,120985000,120980025
Numéro de lotA0370352 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number120981000,120985000,120980025
Numéro de lotA0389741 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number120981000,120985000,120980025
Numéro de lotA0447141 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2022 Catalog Number120981000,120985000,120980025
Numéro de lotA0422230 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2020 Catalog Number120981000,120985000,120980025
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >