Learn More
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10497880
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10497880
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 10497880
Marque: Thermo Scientific Acros 120985000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-06-9
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002506
Clé InChI IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
CID PubChem 7420
ChEBI CHEBI:30764
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 201.0°C to 204.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 10, 134
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >