Learn More
3-éthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.97€ - 751.74€
Identifiants chimiques
CAS 10264-55-8
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD00045445
Clé InChI XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139121
Nom IUPAC 3-éthylcyclopentan-1-one
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11404387
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20432.03
1 g
54.97€
1g
11414387
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20432.06
5 g
212.06€
5g
11424387
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20432.14
25 g
751.74€
25g
Description
Description
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthylcyclopentanone est utilisé comme réactif chimique, réactif pharmaceutique et intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
3-éthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals