Learn More
3-éthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11424387
3-éthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424387
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11424387
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20432.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthylcyclopentanone est utilisé comme réactif chimique, réactif pharmaceutique et intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10264-55-8
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD00045445
Clé InChI XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139121
Nom IUPAC 3-éthylcyclopentan-1-one
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethylcyclopentanone
Point d’ébullition 171°C
Point d’éclair 31°C (88°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Synonyme 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD12W045 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numéro de lot10207967 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numéro de lot10221878 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numéro de lot10166850 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Numéro de lot10172336 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20432.03,B20432.14,B20432.06
Nom du produit
3-éthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >