Learn More
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 70-75 %, équilibre acide 3-chlorobenzoïque et eau, Thermo Scientific Chemicals
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 70-75 %, C7H5ClO3, numéro CAS-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Marque: Thermo Scientific Acros 255795000
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
3-Chloroperoxybenzoic Acid | |
937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | |
75.0, 30.0, 30.0 | |
Blanc | |
di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) | |
C7H5ClO3 | |
MFCD00002127 | |
3106 | |
01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 | |
0.56 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone | |
OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 | |
172.56 | |
CHEBI:52091 | |
70-75% |
70 - 75% | |
70.0, 25.0, 25.0 | |
92.0°C to 94.0°C | |
0.5600g/mL | |
Flacon en plastique | |
ClC6H4CO3H | |
500 g | |
09,IV,972 | |
15,2154 | |
3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid | |
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N | |
Acide3-chlorobenzènecarboperoxoïque | |
70297 | |
172.57 | |
Poudre humide |
Sécurité et traitement
- 3-Chloroperoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Peroxyde organique Type C et D
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.