Learn More
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 70-75 %, équilibre acide 3-chlorobenzoïque et eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-90563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
Code produit. 10252652
Marque: Thermo Scientific Acros 255790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide 3-chloroperoxybenzoïque, 70-75 %, C7H5ClO3, numéro CAS-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Note relative au nom 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
% min. CAS 70.0, 25.0, 25.0
% max. CAS 75.0, 30.0, 30.0
Point de fusion 92.0°C to 94.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.5600g/mL
Plage de pourcentage du dosage di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C7H5ClO3
Formule linéaire ClC6H4CO3H
Numéro MDL MFCD00002127
Quantité 25 g
Numéro UN 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Merck Index 15,2154
Gravité spécifique 0.56
Synonyme 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone
Clé InChI NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Nom IUPAC Acide3-chlorobenzènecarboperoxoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.56
CID PubChem 70297
ChEBI CHEBI:52091
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 70-75%
Forme physique Poudre humide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Peroxyde organique Type C et D
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.