Learn More
3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
95.00€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 433926-48-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4ClF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.563 |
Numéro MDL | MFCD06660305 |
Clé InChI | LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde |
CID PubChem | 17750734 |
Nom IUPAC | 3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26788.03 |
1 g |
95.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26788.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe 3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Soluble dans l’eau (3,3 g/l [20°C]).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
433926-48-8 | |
224.563 | |
LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N | |
17750734 | |
C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD06660305 | |
3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde | |
3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde |
Spécification
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde | |
C8H4ClF3O2 | |
MFCD06660305 | |
3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde | |
LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde | |
17750734 | |
97% |
433926-48-8 | |
1.4765 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water (3.3g/L (20°C)). | |
C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O | |
224.563 | |
224.57 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote