Learn More
3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11316889
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Soluble dans l’eau (3,3 g/l [20°C]).
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433926-48-8
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Numéro MDL MFCD06660305
Clé InChI LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
CID PubChem 17750734
Nom IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.4765
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (3.3g/L (20°C)).
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%