Learn More
Acide-3-bromopropionique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
22.61€ - 180.90€
Identifiants chimiques
CAS | 590-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.98 |
Numéro MDL | MFCD00002763 |
Clé InChI | DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r |
CID PubChem | 11553 |
Nom IUPAC | 3-acide bromopropanoïque |
SMILES | OC(=O)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10781921
|
Thermo Scientific Acros
325770100 |
10 g | Flacon en verre |
22.61€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10023900
|
Thermo Scientific Acros
325771000 |
100 g | Flacon en plastique |
47.94€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10657694
|
Thermo Scientific Acros
325775000 |
500 g | Flacon en plastique |
180.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
590-92-1 | |
152.98 | |
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N | |
11553 | |
OC(=O)CCBr |
C3H5BrO2 | |
MFCD00002763 | |
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r | |
3-acide bromopropanoïque |
Spécification
3-Bromopropionic acid | |
96.0 | |
57°C to 63°C | |
140°C to 142°C (45.0 mmHg) | |
Authentique | |
C3H5BrO2 | |
MFCD00002763 | |
15, 1444 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene | |
OC(=O)CCBr | |
152.98 | |
152.98 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
590-92-1 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
65°C | |
96% min. (HPLC) | |
BrCH2CH2CO2H | |
02, 256 | |
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r | |
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N | |
3-acide bromopropanoïque | |
11553 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-694-1