Learn More
Acide-3-bromopropionique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10657694
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-92-1
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00002763
Clé InChI DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
CID PubChem 11553
Nom IUPAC 3-acide bromopropanoïque
SMILES OC(=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57°C to 63°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrCH2CH2CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02, 256
Merck Index 15, 1444
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline