Learn More
3-bromochlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.33€ - 70.85€
Identifiants chimiques
CAS 108-37-2
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Numéro MDL MFCD00000568
Clé InChI JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
CID PubChem 7928
Nom IUPAC 1-bromo-3-chlorobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10766561
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
154200250
25 mL Flacon en verre
26.33€
25mL
10225580
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
154201000
100 mL Flacon en verre
70.85€
100mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
108-37-2
191.45
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
7928
ClC1=CC=CC(Br)=C1
C6H4BrCl
MFCD00000568
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
1-bromo-3-chlorobenzène
Spécification
3-Bromochlorobenzene
99%
98.5
100.0
195.0°C to 197.0°C
Liquide
98.5% min. (GC)
C6H4BrCl
MFCD00000568
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3-chlorobenzène
7928
99%
-21.5°C
108-37-2
Incolore à jaune
1.6300g/mL
Authentique
1.5760 to 1.5780
1.63
BrC6H4Cl
05, 209
Solubility in water: insoluble
ClC1=CC=CC(Br)=C1
191.45
191.45
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-575-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9005000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 3-Bromochlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.