Learn More
3-bromochlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10225580
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-37-2
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Numéro MDL MFCD00000568
Clé InChI JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
CID PubChem 7928
Nom IUPAC 1-bromo-3-chlorobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromochlorobenzene
Point de fusion -21.5°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.6300g/mL
Point d’ébullition 195.0°C to 197.0°C
Quantité 100 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5760 to 1.5780
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.63
Formule linéaire BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 191.45
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromochlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.