Learn More
3-bromobenzo[b]thiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
82.80€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7342-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5BrS |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.092 |
Numéro MDL | MFCD00023009 |
Clé InChI | SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804 |
CID PubChem | 123250 |
Nom IUPAC | 3-bromo-1-benzothiophène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15425737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32948.09 |
10 g |
82.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15435737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32948.18 |
50 g |
254.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsActivité antifongique des arylamines di(hétéro) synthétiques basée sur la fraction benzo [b] thiophène.
Solubilité
Peu soluble (0,14 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7342-82-7 | |
213.092 | |
SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N | |
123250 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br |
C8H5BrS | |
MFCD00023009 | |
3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804 | |
3-bromo-1-benzothiophène |
Spécification
3-Bromobenzo[b]thiophene | |
1.629 | |
C8H5BrS | |
MFCD00023009 | |
Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C). | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br | |
213.092 | |
213.1 |
7342-82-7 | |
72°C to 74°C (0.27 mmHg) | |
1.668 | |
3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804 | |
SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromo-1-benzothiophène | |
123250 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
Recommended Storage : Température ambiante