Learn More
3-bromobenzo[b]thiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15425737
3-bromobenzo[b]thiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15425737
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 15425737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32948.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Activité antifongique des arylamines di(hétéro) synthétiques basée sur la fraction benzo [b] thiophène.
Solubilité
Peu soluble (0,14 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7342-82-7
Formule moléculaire C8H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 213.092
Numéro MDL MFCD00023009
Clé InChI SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzo b thiophene, 3-bromothianaphthene, 3-bromobenzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo, 3-bromo-benzo b thiophene, 3-bromo benzothiophene, benzo b thiophene, 3-bromo-,, zlchem 804
CID PubChem 123250
Nom IUPAC 3-bromo-1-benzothiophène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzo[b]thiophene
Densité 1.629
Point d’ébullition 72°C to 74°C (0.27 mmHg)
Indice de réfraction 1.668
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C).
Poids de la formule 213.1
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10244279 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2022 Catalog NumberH32948.18,H32948.09
Numéro de lot10184230 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH32948.18,H32948.09
Numéro de lot10168676 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH32948.18,H32948.09
Numéro de lot10222826 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH32948.18,H32948.09
Numéro de lot10210938 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH32948.18,H32948.09
Nom du produit
3-bromobenzo[b]thiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >