Learn More
Sartorius Collecteurs 3 branche Microsart™ avec entonnoirs
Support de filtration conçu pour s'adapter à différents besoins.
4995.00€ - 5175.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Quantité | 1 |
Longueur (métrique) | 474 mm |
Largeur (métrique) | 98 mm |
Hauteur (métrique) | 120 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16408203
|
Sartorius
168M3-SS100 |
Entonnoirs en acier inox de 100 ml |
4995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16418203
|
Sartorius
168M3-SS500 |
Entonnoirs en acier inox de 500 ml |
5175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 100 % d'acier inoxydable pour un effort de nettoyage réduit
- Autoclavabilité totale sans démontage
- Ventilation stérile dans les applications critiques
- Réduit le risque de contamination secondaire
- Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubulures et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
- Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
- Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
- Méthode de choix pour les tests de liquides
- Fournit des résultats fiables et reproductibles
Spécification
Acier inoxydable | |
474 mm | |
120 mm |
1 | |
98 mm |