Learn More
Sartorius Collecteurs 3 branche Microsart™ avec entonnoirs
Support de filtration conçu pour s'adapter à différents besoins.
Marque:  Sartorius 168M3-SS500
Code produit. 16418203
  • 5175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 100 % d'acier inoxydable pour un effort de nettoyage réduit
  • Autoclavabilité totale sans démontage
  • Ventilation stérile dans les applications critiques
  • Réduit le risque de contamination secondaire
  • Adaptateurs à connexion rapide pour un raccordement rapide des tubulures et une interconnexion rapide de 2 collecteurs
  • Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
  • Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
  • Méthode de choix pour les tests de liquides
  • Fournit des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
1
474 mm
120 mm
Entonnoirs en acier inox de 500 ml
500 ml
98 mm