Learn More
3-acétylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.10€ - 97.30€
Identifiants chimiques
CAS 1468-83-3
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Numéro MDL MFCD00005468
Clé InChI RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
CID PubChem 15116
Nom IUPAC 1-thiophène-3-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10209843
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
188020010
1 g Flacon en verre
34.10€
1g
10502981
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
188020100
10 g Flacon en verre
97.30€
10g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1468-83-3
126.17
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
15116
CC(=O)C1=CSC=C1
C6H6OS
MFCD00005468
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
1-thiophène-3-yléthanone
Spécification
3-Acetylthiophene
1468-83-3
100.0
Beige à marron
Authentique
C6H6OS
MFCD00005468
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
CC(=O)C1=CSC=C1
126.17
126.18
Cristaux adhérents
98%
97.5
57°C to 61°C
208°C to 210°C (748.0 mmHg)
98%
(C4H3S)COCH3
17,III,452
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
1-thiophène-3-yléthanone
15116
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-996-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 3-Acetylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.