Learn More
3-acétylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10209843
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1468-83-3
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Numéro MDL MFCD00005468
Clé InChI RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
CID PubChem 15116
Nom IUPAC 1-thiophène-3-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylthiophene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57°C to 61°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 208°C to 210°C (748.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C4H3S)COCH3
Quantité 1 g
Beilstein 17,III,452
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux adhérents
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Acetylthiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.