Learn More
3,6-dibromopyridazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
61.41€ - 242.21€
Identifiants chimiques
CAS 17973-86-3
Formule moléculaire C4H2Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.882
Numéro MDL MFCD00233947
Clé InChI VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 248852
Nom IUPAC 3,6-dibromopyridazine
SMILES C1=CC(=NN=C1Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15487728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61223.03
1 g
61.41€
1g
15497728
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61223.06
5 g
242.21€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
17973-86-3
237.882
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
3,6-dibromopyridazine
C4H2Br2N2
MFCD00233947
248852
C1=CC(=NN=C1Br)Br
Spécification
3,6-Dibromopyridazine
117°C to 121°C
C4H2Br2N2
3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
C1=CC(=NN=C1Br)Br
237.882
237.88
Solide
17973-86-3
Blanc à jaune
MFCD00233947
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
3,6-dibromopyridazine
248852
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante