Learn More
3,6-dibromopyridazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497728
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17973-86-3
Formule moléculaire C4H2Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.882
Numéro MDL MFCD00233947
Clé InChI VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 248852
Nom IUPAC 3,6-dibromopyridazine
SMILES C1=CC(=NN=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dibromopyridazine
Point de fusion 117°C to 121°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Synonyme 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
Poids de la formule 237.88
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide