Learn More
3,5-Diméthylpipéridine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.80€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35794-11-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16N |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.21 |
Numéro MDL | MFCD00005996,MFCD09832871 |
Clé InChI | IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O |
Synonyme | piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine |
CID PubChem | 118259 |
Nom IUPAC | 3,5-diméthylpipéridine |
SMILES | C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
35794-11-7 | |
114.21 | |
IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O | |
118259 | |
C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1 |
C7H16N | |
MFCD00005996,MFCD09832871 | |
piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine | |
3,5-diméthylpipéridine |
Spécification
3,5-Dimethylpiperidine | |
35794-11-7 | |
142°C to 146°C | |
C7H16N | |
MFCD00005996,MFCD09832871 | |
102638 | |
IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O | |
3,5-diméthylpipéridine | |
118259 | |
97% |
cis + trans | |
0.83 | |
32°C (89°F) | |
1.4454 | |
UN1993 | |
piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine | |
C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1 | |
114.21 | |
113.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-730-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante