Learn More
3,5-Diméthylpipéridine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495407
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35794-11-7
Formule moléculaire C7H16N
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Numéro MDL MFCD00005996,MFCD09832871
Clé InChI IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Synonyme piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
CID PubChem 118259
Nom IUPAC 3,5-diméthylpipéridine
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylpiperidine
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.83
Point d’ébullition 142°C to 146°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.4454
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102638
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 97%