Learn More
3,5-dibromoquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
31.56€ - 333.66€
Identifiants chimiques
CAS | 101861-59-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H5Br2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.954 |
Numéro MDL | MFCD12024477 |
Clé InChI | IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline |
CID PubChem | 13659757 |
Nom IUPAC | 3,5-dibromoquinoléine |
SMILES | C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15441028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.MD |
250 mg |
31.56€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.03 |
1 g |
77.69€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.06 |
5 g |
333.66€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
101861-59-0 | |
286.954 | |
IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N | |
13659757 | |
C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br |
C9H5Br2N | |
MFCD12024477 | |
3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline | |
3,5-dibromoquinoléine |
Specifications
3,5-Dibromoquinoline | |
C9H5Br2N | |
3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline | |
C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br | |
286.954 | |
286.95 |
101861-59-0 | |
MFCD12024477 | |
IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dibromoquinoléine | |
13659757 | |
96% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante