Learn More
3,5-dibromoquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431028
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15431028
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54859.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101861-59-0
Formule moléculaire C9H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 286.954
Numéro MDL MFCD12024477
Clé InChI IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
CID PubChem 13659757
Nom IUPAC 3,5-dibromoquinoléine
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromoquinoline
Quantité 5 g
Poids de la formule 286.95
Pourcentage de pureté 96%