Learn More
3,3-diméthyl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11417886
3,3-diméthyl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417886
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11417886
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14013.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3-diméthyl-1-butyne est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif pour la terbinafine. Il est également utilisé dans la préparation de 2,2,7,7-tétraméthyl-octa-3,5-diyne. De plus, il est utilisé dans la synthèse dʼisomères érythro et thréo de B-(3,3-diméthyl-1,2-dideutério-1-butyl)-9-BBN par séquence dʼhydroboration-deutérionolyse-hydroboration.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, le benzène et le toluène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-92-0
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00008852
Clé InChI PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13512
Nom IUPAC 3,3-diméthylbut-1-yne
SMILES CC(C)(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethyl-1-butyne
Point de fusion -78°C
Densité 0.671
Point d’ébullition 37°C to 38°C
Point d’éclair <−34°C (−29°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire (CH3)3CC≡CH
Indice de réfraction 1.3745
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697100
Synonyme 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,benzene and toluene. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI10Z018 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Numéro de lotP12K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Numéro de lotX29H043 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Numéro de lot61700312 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
Numéro de lot10132539 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14013.14,A14013.06
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Dimethyl-1-butyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,3-Dimethylbutyne
Nom du produit
3,3-diméthyl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >