Learn More
3,3-diméthyl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3, 3-Dimethyl-1-butyne |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -78.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.6600g/mL |
Point d’ébullition | 33.0°C to 38.0°C |
Point d’éclair | −034°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466643 | Certificat d’analyse | 09/10/2024 | 223440250,223440050 |
A0441479 | Certificat d’analyse | 25/10/2023 | 223440250,223440050 |
A0457174 | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | 223440250,223440050 |
A0399249 | Certificat d’analyse | 16/12/2022 | 223440250,223440050 |
A0409989 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 223440250,223440050 |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.