Learn More
BRAND™ Fiole jaugée de classe A BLAUBRAND™ avec rebord à bride
Fabriquée en verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée BRAND™ Blaubrand™ de classe A avec rebord à bride empêche les glissements lorsqu’elle est suspendue par une pince. Numéro de lot et certificat individuel inclus. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
26.05€ - 56.40€
Spécification
Étalonnage | Étalonné pour contenir |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DIN EN ISO 1042, disponible sur demande. |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Limite d’erreur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11663199
|
BRAND™
37045 |
10 ml | plusmn; 0,04 ml |
26.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12693566
|
BRAND™
37046 |
20 ml | ± 0,04 ml |
31.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11808361
|
BRAND™
37047 |
25 ml | plusmn; 0,04 ml |
27.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11818361
|
BRAND™
37048 |
50 ml | plusmn; 0,06 ml |
29.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11828361
|
BRAND™
37049 |
100 ml | plusmn; 0,10 ml |
46.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11838361
|
BRAND™
37050 |
200 ml | plusmn; 0,15 ml |
44.45€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708148
|
BRAND™
37051 |
250 ml | plusmn; 0,15 ml |
44.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11848361
|
BRAND™
37052 |
500 ml | plusmn; 0,25 ml |
56.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10303631
|
BRAND™
37053 |
1000 ml | plusmn; 0,4 ml |
44.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté.
- Le rebord perlé empêche le patinage lorsqu’il est suspendu par une pince.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Numéro de lot et certificat individuel inclus.
- Certificat d’étalonnage Dakks disponible sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Transparent | |
A |
Certificat d’étalonnage DIN EN ISO 1042, disponible sur demande. | |
Verre borosilicaté |