Learn More
BRAND™ Fiole jaugée de classe A BLAUBRAND™ avec rebord à bride
Fabriquée en verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée BRAND™ Blaubrand™ de classe A avec rebord à bride empêche les glissements lorsqu’elle est suspendue par une pince. Numéro de lot et certificat individuel inclus. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Marque: BRAND™ 37052
41.09 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En verre borosilicaté.
- Le rebord perlé empêche le patinage lorsqu’il est suspendu par une pince.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Numéro de lot et certificat individuel inclus.
- Certificat d’étalonnage Dakks disponible sur demande.
Spécification
Étalonné pour contenir | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
2 pièce | |
A |
Certificat d’étalonnage DIN EN ISO 1042, disponible sur demande. | |
500 ml | |
plusmn; 0,25 ml | |
plusmn; 0,25 ml |