Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
Marque:  DWK Life Sciences A613016001211
38.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11882373
  • 43.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fond rond
100Pack
Tube à essai
130 mm
16 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ > Diamètre : 16 mm ; Longueur : 130 mm ; Quantité : 100/boîte