Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur
Le sérum de veau fœtal GE HyClone, inactivé par la chaleur et provenant d’Amérique du Sud est conforme aux réglementations européennes.
Marque: Cytiva SV30160.03HI
270.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 μm de taille de pores
- Traçabilité complète conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuellement en vigueur
- Tests exhaustifs de qualité, de performances et d’analyse
- Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
- Chaque lot de sérum est soumis à des tests pour garantir sa qualité et sa stérilité
- Poolé après filtration et avant emballage final
- Tests par lot disponibles sur demande
- Adapté pour des applications de recherche
- Disponible en flacon de 500 ml
Spécification
Amérique du Sud | |
500 mL | |
Oui |
Sérum de veau fœtal | |
Applications de recherche |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Sérum de veau fœtal, inactivé par la chaleur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu