Learn More
Solution de 3,3‘ ,5,5’ -Tetraméthylbenzidine, prêt à l’emploi, précipitant, haute sensibilité, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15475795
Solution de 3,3‘ ,5,5’ -Tetraméthylbenzidine, prêt à l’emploi, précipitant, haute sensibilité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475795
500 mL
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
1000 mL
Code produit. 15475795
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62143.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Excellent substrat colorimétrique pour la détection de sondes marquées à la peroxydase de raifort et utilisé avec des systèmes couplés à la peroxydase et à la peroxydase, en particulier dans les techniques ELISA, résultat bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54827-17-7
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00007748
Clé InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insolubleAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 41206
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Note relative au nom Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
Couleur Incolore à jaune
Odeur Alcohol-like
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2810
Beilstein 2808541
Poids de la formule 240.35
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX26I011 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2022 Catalog NumberJ62143.AP,J62143.AU,J62143.=E
Numéro de lotP31H016 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberJ62143.AP,J62143.AU,J62143.=E
Numéro de lotZ29G009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ62143.AP,J62143.AU,J62143.=E
Numéro de lotX21H006 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ62143.AP,J62143.AU,J62143.=E
Numéro de lotR03D012 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberJ62143.AP,J62143.AU,J62143.=E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol, Acetone, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, Hydrogenperoxide
Nom du produit
Solution de 3,3‘ ,5,5’ -Tetraméthylbenzidine, prêt à l’emploi, précipitant, haute sensibilité, Thermo Scientific Chemicals >