Learn More
3-(2-Chloro-5-méthylphénoxy)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
57.80€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS 902837-30-3
Formule moléculaire C12H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.716
Numéro MDL MFCD08061103
Clé InChI GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
CID PubChem 24212031
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5-méthylphénoxy)pipéridine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11419770
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11429770
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
902837-30-3
225.716
GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
24212031
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
C12H16ClNO
MFCD08061103
3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
3-(2-chloro-5-méthylphénoxy)pipéridine
Spécification
3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
C12H16ClNO
3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
225.716
225.72
902837-30-3
MFCD08061103
GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
3-(2-chloro-5-méthylphénoxy)pipéridine
24212031
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante