Learn More
3-(2-Chloro-5-méthylphénoxy)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11429770
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 902837-30-3
Formule moléculaire C12H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.716
Numéro MDL MFCD08061103
Clé InChI GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
CID PubChem 24212031
Nom IUPAC 3-(2-chloro-5-méthylphénoxy)pipéridine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.72
Pourcentage de pureté 98%