Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon 2XYT (milieu granulé)
Utilisés dans la croissance et la culture de microorganismes dans le laboratoire et incluent des souches E. coli, bactériophages, et d’autres souches bactériennes
77.30€ - 605.00€
Spécification
Forme | Solide |
---|---|
Type de milieu | 2XYT déshydraté |
Type de produit | Bouillon 2XYT |
Formule | Peptone de caséine 16 g/L, extrait de levure 10 g/L, chlorure de sodium 5 g/L |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15420685
|
Fisher BioReagents™
BP9743-2 |
2 kg | Seau en PE | N/A | |||||
15430675
|
Fisher BioReagents™
BP9743-500 |
500 g | Flacon poly |
77.30€
500g |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15430685
|
Fisher BioReagents™
BP9743-5 |
5 kg | Seau en PE |
605.00€
5kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Milieux granulés
- Formulation pour le litre : Peptone de caséine [91079-40-2] 16 g, extrait de levure [8013-01-2] 10 g, chlorure de sodium [7647-14-5] 5 g
- Conserver à température ambiante
Spécification
Solide | |
2XYT déshydraté | |
Bouillon 2XYT | |
Peptone de caséine 16 g/L, extrait de levure 10 g/L, chlorure de sodium 5 g/L |