Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon 2XYT (milieu granulé)
Utilisés dans la croissance et la culture de microorganismes dans le laboratoire et incluent des souches E. coli, bactériophages, et d’autres souches bactériennes
Marque: Fisher BioReagents™ BP9743-500
60.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Milieux granulés
- Formulation pour le litre : Peptone de caséine [91079-40-2] 16 g, extrait de levure [8013-01-2] 10 g, chlorure de sodium [7647-14-5] 5 g
- Conserver à température ambiante
Spécification
Solide | |
Bouillon 2XYT | |
Flacon poly |
2XYT déshydraté | |
Peptone de caséine 16 g/l, extrait de levure 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l | |
500 g |