Learn More
Econix™ Poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Bio-bin™
GREENER_CHOICE
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
Marque:  Econix™ BEXBBPIP6TS
Code produit. 12923665
  • 137.00€ / 40 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
  • Livré plié pour un stockage facile
  • Structure rigide et étanche
  • Couvercle intégré étanche
  • Tapis absorbant intégré
  • Approbation UN 3291
Inclut un joint temporaireAutoclavable
Spécification
Spécification
6 L
Temporaire et permanent
Zébré
500 mm
40 Paquets
Autoclavable
Carton
UN3291
Conique pour un empilage aisé
160 x 160 x 500 mm
160 mm
160 mm
Déchets cliniques blessants
Récipient pour déchets non tranchants