Learn More
Econix™ Poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Bio-bin™
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
99.90€ - 286.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UN3291 |
---|---|
Type de bouchon | Temporaire et permanent |
Couleur | Zébré |
À utiliser avec (application) | Déchets cliniques blessants |
Matériau | Carton |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12993665
|
Econix™
BEXBB1TS |
1 L |
179.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12983655
|
Econix™
BEXBB2TS |
2 L |
189.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12923675
|
Econix™
BEXBB5TS |
5 L |
286.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12923665
|
Econix™
BEXBBPIP6TS |
6 L |
137.00€
40 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12953675
|
Econix™
BEXBB30TS |
30 L |
99.90€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
UN3291 | |
Zébré | |
Carton |
Temporaire et permanent | |
Déchets cliniques blessants | |
Récipient pour déchets non tranchants |