Learn More
Merck Support et porte-filtre pour filtres à vide en verre pour microanalyse 25 mm
Filtre sous vide de petits volumes pour l’analyse de la contamination particulaire ou biologique.
455.00€ - 520.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 2,5 cm2 |
Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15854146
|
Merck
XX1012500 |
Avec support de membrane en verre fritté |
455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824156
|
Merck
XX1012530 |
Avec support de membrane pour tamis en acier inoxydable |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtration sous vide de petits volumes pour une analyse de contamination particulaire ou biologique.
- Capacité de l'entonnoir : 15 ml
- Surface de filtration : 2,5 cm2
- Non autoclavable avec filtre en place
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
6 po | |
0,98 po |
Verre borosilicaté | |
2,5 cm2 | |
15 ml | |
15,2 cm | |
2,5 cm |