Learn More
Merck Support et porte-filtre pour filtres à vide en verre pour microanalyse 25 mm
Filtre sous vide de petits volumes pour l’analyse de la contamination particulaire ou biologique.
Marque:  Merck XX1012500
424.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.77010kg
Code produit. 15854146
  • 455.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
Description
Filtration sous vide de petits volumes pour une analyse de contamination particulaire ou biologique.
Le porte-filtre de microanalyse en verre Millipore est conçu pour la filtration sous vide d’échantillons liquides de petit volume pour l’analyse de la contamination particulaire ou biologique. Caractéristiques et avantages :
  • Les graduations de volume indiquent clairement le volume de l’échantillon
  • Porte-filtres disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
  • Applications :Analyse de contamination (à ne pas utiliser avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
    Spécification
    Spécification
    Non autoclavable
    Verre borosilicaté
    2,5 cm2
    Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
    6 po
    0,98 po
    2,5 cm
    Avec support de membrane en verre fritté
    Non stérile
    Entonnoir en verre (15 ml) ; pince à ressort (25 mm) ; base et bouchon en verre, support en verre fritté ; (5) guides d’alignement (25 mm)
    15 ml
    15,2 cm
    0,98 in