Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 25 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
106.26€ - 123.60€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Graduations | 2/10 |
Volume (métrique) | 25 mL |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10449943
![]() |
Greiner Bio-One
760160 |
Conditionnées individuellement dans un emballage en papier/plastique |
106.26€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10666984
![]() |
Greiner Bio-One
760107 |
Bulk |
123.60€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduations
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Spécification
PS | |
Oui | |
25 mL |
Stérile | |
2/10 | |
Pipette sérologique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 25 ml