Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 25 ml
Click to view available options
Type d’emballage:
Conditionnées individuellement dans un emballage en papier/plastique
En vrac
Conditionnement:
200 pièces
Description
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Spécification
Spécification
| Description | Forme : Étalon |
| Matériau | Polystyrene |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 2/10 |
| Type d’emballage | En vrac |
| Volume (métrique) | 25 mL |
| Type | Pipette sérologique |