Learn More
Hamilton™ 25 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
273.00€ - 1670.00€
Spécification
Diamètre (impériale) interne | 0.029 in. |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
Diamètre (métrique) interne | 0.729 mm |
Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
Température (impériale) min. | 50°F |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de pointe d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17824392
|
Hamilton™
CAL80230 |
22s G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Cemented |
406.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17834312
|
Hamilton™
CAL80401 |
22s G | Blunt | Cemented |
309.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17814392
|
Hamilton™
CAL80275 |
22s G | Cône | Cemented |
296.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17824312
|
Hamilton™
CAL80265 |
22s G | Aigu, biseauté, courbe, non perforant | Amovible |
294.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17854202
|
Hamilton™
CAL80400 |
22s G | Blunt | Amovible |
273.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17824402
|
Hamilton™
CAL80366 |
Custom | Custom | Cemented |
1670.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17824192
|
Hamilton™
CAL80239 |
No Needle Included | No Needle Included | Luer-Lock |
319.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 25 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
0.029 in. | |
0.729 mm | |
50°F | |
1 |
0.305 in. | |
7.75 mm | |
10°C | |
25 μl |